missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Antibody (HCGb/4709R), DyLight 755, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | HCGb/4709R |
| Konjugera | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragments and/or synthetic peptides of human Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) proteins (exact sequences are proprietary) |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?