Läs mer
CHR-6494, MedChemExpress
Beskrivning
CHR-6494 is a potent inhibitor of haspin, with an IC50 of 2 nM. CHR-6494 inhibits histone H3T3 phosphorylation. CHR-6494 can be used in the research of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHR-6494 |
| CAS | 1333377-65-3 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (171.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCNC(C=C1)=NN2C1=NC=C2C3=CC(C=NN4)=C4C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.34 |
| Formel vikt | 292.34 |
| Visa mer |