Läs mer
Christeyns™ Chriox Spray
Produktkod. 17800265
Storlek:
750 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4.5 L
Produktkod. 17800265
Brand: Christeyns™ 391173
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chriox spray är ett ekologiskt, bruksfärdigt desinfektionsmedel baserat på perättiksyra.
  • Eco-detergent certified by ECOCERT Greenlife according to the ECOCERT standard
  • Suitable for cleaning all washable surfaces (including in the food industry)
  • Spray the pure product on the surface to be treated or preferably on a clean, nonwoven cloth, and leave on for 5 to 15 min.
Specifikationer
Produkttyp Surface Disinfectant
Färgkodad No
Form Clear Liquid
pH Neutral
Doft Unscented
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 2 Cans
Storlek 5 l