Läs mer
Christeyns™ Chriox Spray
Produktkod. 17890245
Change view
Storlek:
750 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17890245 750 ml 4.5 L
17800265 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17890245 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 391172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 SEK
    404.40 SEK / 4.5 L
    Save 28.60 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Chriox spray är ett ekologiskt, bruksfärdigt desinfektionsmedel baserat på perättiksyra.
  • Ekotvättmedel certifierat av ECOCERT Greenlife enligt ECOCERT-standarden
  • Lämplig för rengöring av alla tvättbara ytor (även inom livsmedelsindustrin)
  • Spraya den rena produkten på ytan som ska behandlas eller helst på en ren nonwoven-duk och låt verka i 5 till 15 min.
Specifikationer
Produkttyp Ytdesinfektionsmedel
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
pH 3 till 3,4
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 6 flaskor
Storlek 750 ml