Läs mer
Christeyns™ Chriox Spray
Storlek:
750 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4.5 L
Beskrivning
- Ekotvättmedel certifierat av ECOCERT Greenlife enligt ECOCERT-standarden
- Lämplig för rengöring av alla tvättbara ytor (även inom livsmedelsindustrin)
- Spraya den rena produkten på ytan som ska behandlas eller helst på en ren nonwoven-duk och låt verka i 5 till 15 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytdesinfektionsmedel |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Klar vätska |
| pH | 3 till 3,4 |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 6 flaskor |
| Storlek | 750 ml |