Läs mer
Chroma Gesellschaft™ 13 mm tång stil avkapslar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Cap | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | 11 mm Caps |
| Typ av flaska | Crimp Top Vial |
| Produkttyp | Decapper i tångstil |