Läs mer
Chroma Gesellschaft™ Crimpflaska Decapper
Produktkod. 10085590
Encompass
Change view
För användning med (applikation):
11m krimpade lock
Produktkod. För användning med (applikation)
10085590 11m krimpade lock
1 options
Produktkod. 10085590 Leverantör Chroma Gesellschaft™ Leverantörsnummer 931011
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Kraftig, handmanövrerad decacker. Chroma Gesellschaft™ Crimp Vial Decapper tar enkelt bort förseglade 11 mm lock.
  • Handmanövrerad
  • Robust konstruktion
  • Designad för att ta bort 11 mm lock
Specifikationer
För användning med (applikation) 11m krimpade lock