Läs mer
Azpack™ Elektrisk isoleringstejp
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Red and blue tape denote voltage level and phasing
- Black tape is used mainly for insulation
- Width: 19mm
- 10m reel
- Material: PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Electrical insulating tape |
| För användning med (applikation) | Low voltage, phase C |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.133 mm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |