Läs mer
Azpack™ Elektrisk isoleringstejp
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Röd och blå tejp anger spänningsnivå och fasning
- Svart tejp används främst för isolering
- Bredd: 19mm
- 10m rulle
- Material: PVC
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen, PVC |
| Produkttyp | Elektrisk isoleringstejp |
| För användning med (applikation) | Lågspänning, fas A |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.133 mm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |