Läs mer
Azpack™ Elektrisk isoleringstejp
Produktkod. 12311419
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 12311419
Brand: Azpack™ 12311419
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäster på glas, metall, papper, plast och trä. Azpack™ Elektrisk isoleringstejp är flamskyddande, självsläckande och UV-beständig.
  • Röd och blå tejp anger spänningsnivå och fasning
  • Svart tejp används främst för isolering
  • Bredd: 19mm
  • 10m rulle
  • Material: PVC
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Elektrisk isoleringstejp
För användning med (applikation) Isolering, Lågspänning, neutral
Kvantitet 8/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.133 mm
Längd (metrisk) 10 m
Bredd (metrisk) 19 mm