Läs mer
Azpack™ Frystorkning och injektionsflaskor
Produktkod. 10653205
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (halsdiameter)
22,25 mm (halsdiameter)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (halsdiameter)
Höjd (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 104
Paket med 154
Paket med 186
Paket med 441
Produktkod. 10653205
Brand: Azpack™ 10653205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimalt skydd av innehållet mot för tidigt åldrande. Azpack™ Frystorkning och injektionsflaskor skyddar innehållets integritet och förlust av effektivitet.
  • Tillverkad av FIOLAX™ neutralt klart glas
  • Enastående kemikaliebeständighet, neutralitet och ogenomtränglighet
  • Crimp hals
  • Levereras utan lock
Specifikationer
Typ Flaska
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Klart
Material FIOLAX™ Glas
Hals stil Crimp
Kvantitet 441/Pk.
Stängningsstorlek 13mm
Diameter (metrisk) 14,25 mm (halsdiameter)
Diameter (metrisk) Insida hals 6.35 mm
Höjd (metrisk) 39,5 mm