Läs mer
Azpack™ Frystorkning och injektionsflaskor
Produktkod. 10720634
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (halsdiameter)
22,25 mm (halsdiameter)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (halsdiameter)
Höjd (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 104
Paket med 154
Paket med 186
Paket med 441
Produktkod. 10720634
Brand: Azpack™ VGA220121U
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimalt skydd av innehållet mot för tidigt åldrande. Azpack™ Frystorkning och injektionsflaskor skyddar innehållets integritet och förlust av effektivitet.
  • Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
  • Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
  • Crimp neck
  • Supplied without caps
Specifikationer
Typ Vial
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Färg Clear
Material FIOLAX™ Glass
Hals stil Crimp
Kvantitet 186/Pk.
Stängningsstorlek 20mm
Diameter (metrisk) 22,25 mm (halsdiameter)
Diameter (metrisk) Insida hals 12.6 mm
Höjd (metrisk) 38 mm