Läs mer
Azpack™ Frystorkning och injektionsflaskor
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (halsdiameter)
22,25 mm (halsdiameter)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (halsdiameter)
Höjd (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 104
Paket med 154
Paket med 186
Paket med 441
Beskrivning
- Tillverkad av FIOLAX™ neutralt klart glas
- Enastående kemikaliebeständighet, neutralitet och ogenomtränglighet
- Crimp hals
- Levereras utan lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flaska |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Färg | Klart |
| Material | FIOLAX™ Glas |
| Hals stil | Crimp |
| Kvantitet | 104/Pk. |
| Stängningsstorlek | 20mm |
| Diameter (metrisk) | 29,25 mm (halsdiameter) |
| Diameter (metrisk) Insida hals | 12.6 mm |
| Höjd (metrisk) | 56 mm |