Läs mer
Ansell™ Microflex™ 93-260 Kemikaliebeständig engångshandske
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15613074
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15613074
Brand: Ansell™ 93260110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger tunt men ändå tufft kemiskt skydd med oöverträffad komfort. Microflex™ 93-260 Engångshandskar har ett lösningsmedelsresistent utsida, ett syra- och basbeständigt mellanlager och ett inre lager som är lätt att ta på.
  • Trelagersdesign för överlägset skydd mot starka kemikalier inklusive syror, lösningsmedel och baser
  • Tunn milkonstruktion ger förbättrad taktilitet och fingerfärdighet
  • Extra mjukt material och ergonomisk design för enastående passform, känsla och flexibilitet för längre bärtid
  • Lägre acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) och förlängd manschett för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen
  • Silikonfri formulering och bearbetning säkerställer bättre produktskydd
STORLEKSKASTA
  • XS– 5,5 till 6
  • S– 6,5 till 7
  • M– 7,5 till 8
  • L– 6,5 till 9
  • XL– 9,5 till 10
  • 2XL– 10,5 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 & 374 KATEGORI III
Användningsområden Industrial
Färg Klart, Blått
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Yes
Material Nitril, Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Engångshandskar
Storlek 2X-large
Tjocklek (metrisk) 0.198 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Förlängd, beaded
Modell 93-260
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 50 förpackning
Motståndskraftig mot Starka kemikalier inklusive syror, lösningsmedel och baser
Draghållfasthet 22 MPa
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 122 mm