Läs mer
Ansell Microflex™ 93-260 Kemikaliebeständig engångshandske
Produktkod. 15633074
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15633074 Liten Paket med 50
15623074 X-Small -
15643074 Intermediär Paket med 50
15653074 Betydande Paket med 50
15663074 X-large Paket med 50
15613074 2X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15633074 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93260070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger tunt men ändå tufft kemiskt skydd med oöverträffad komfort. Microflex™ 93-260 Engångshandskar har ett lösningsmedelsresistent utsida, ett syra- och basbeständigt mellanlager och ett inre lager som är lätt att ta på.
  • Trelagersdesign för överlägset skydd mot starka kemikalier inklusive syror, lösningsmedel och baser
  • Tunn milkonstruktion ger förbättrad taktilitet och fingerfärdighet
  • Extra mjukt material och ergonomisk design för enastående passform, känsla och flexibilitet för längre bärtid
  • Lägre acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) och förlängd manschett för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen
  • Silikonfri formulering och bearbetning säkerställer bättre produktskydd
STORLEKSKASTA
  • XS– 5,5 till 6
  • S– 6,5 till 7
  • M– 7,5 till 8
  • L– 6,5 till 9
  • XL– 9,5 till 10
  • 2XL– 10,5 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 & 374 KATEGORI III
Användningsområden Industriell
Färg Klart, Blått
Disponibel Engångsbruk
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril, Neopren
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Engångshandskar
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 7.9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.198 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Förlängd, beaded
Modell 93-260
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 50 förpackning
Motståndskraftig mot Starka kemikalier inklusive syror, lösningsmedel och baser
Draghållfasthet 22 MPa
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 89 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.