Läs mer
Ansell™ Microflex™ 93-260 Kemikaliebeständig engångshandske
Beskrivning
- Trelagersdesign för överlägset skydd mot starka kemikalier inklusive syror, lösningsmedel och baser
- Tunn milkonstruktion ger förbättrad taktilitet och fingerfärdighet
- Extra mjukt material och ergonomisk design för enastående passform, känsla och flexibilitet för längre bärtid
- Lägre acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) och förlängd manschett för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen
- Silikonfri formulering och bearbetning säkerställer bättre produktskydd
STORLEKSKASTA
- XS– 5,5 till 6
- S– 6,5 till 7
- M– 7,5 till 8
- L– 6,5 till 9
- XL– 9,5 till 10
- 2XL– 10,5 till 11
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 & 374 KATEGORI III |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Klart, Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril, Neopren |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Engångshandskar |
| Storlek | X-large |
| Show More |