Läs mer
Chroma Gesellschaft™ Heat Resistant Bench Mats
Mått (L x B):
150 x 150 mm
225 x 225 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Hard, heat resistant squares, 6mm thick, consisting of reinforced calcium silicate matrix. Not suitable for direct heating applications. Should mats become wet, allow them to dry gradually at ambient temperature.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polypropylene |
| Mått (L x B) | 225 x 225 mm |
| Tjocklek | 6 mm |
| Kvantitet | 100Pack |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.