Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 100 x 2,5 mm
Produktkod. 12316367
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12316367 Brun Paket med 100
12306367 Lila Paket med 100
12396357 Silver Paket med 100
12366357 Gult Paket med 100
12356357 Blått Paket med 100
12346357 Rött Paket med 100
11358083 Svart Paket med 100
11308093 Klart Paket med 100
12376357 Klart Paket med 100
12386357 Orange Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12316367 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12316367
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 100 x 2,5 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifikationer
Typ Cable Tie
Material Nylon
Färg Brun
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 2.5 mm
Mått (L x B) 100 x 2.5 mm
Draghållfasthet (engelska) 8 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Class V2