Läs mer
Bryson Packaging™ Återförslutningsbara påsar
Produktkod. 10021664
Change view
Bredd (metrisk):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produkttyp:
Provpåse
Skrivpåse
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek Produkttyp
10021664 60 mm 60 mm Paket med 100 -
10071424 140 mm 140 mm Paket med 100 Provpåse
10264594 205 mm 280 mm Paket med 100 Skrivpåse
11346934 205 mm 280 mm - Provpåse
10779005 352 mm 325 mm Paket med 100 Provpåse
11366934 280 mm 405 mm Paket med 100 Provpåse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10021664 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer BAJ360020W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.47 SEK
    9.42 SEK / Paket med 100
    Save 16.05 SEK
    63% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transparent och utmärkt för frakt, förvaring och som provpåsar. Bryson Packaging™ Återförslutningsbara påsar är gjorda av polyeten.
  • Klar i färgen
  • Tät försegling säkerställd
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
Höjd (metrisk) 60 mm
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Bredd (metrisk) 60 mm