Läs mer
Bryson Packaging™ Återförslutningsbara påsar
Bredd (metrisk):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Produkttyp:
Provpåse
Skrivpåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Klar i färgen
- Tät försegling säkerställd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Återförslutningsbar väska |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 pack |
| Bredd (metrisk) | 280 mm |
| Höjd (metrisk) | 405 mm |
| Produkttyp | Provpåse |