Läs mer
Bryson Packaging™ Återförslutningsbara påsar
Produktkod. p-8000590
Bredd (metrisk):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Produkttyp:
Provpåse
Skrivpåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10071424
Brand: Bryson Packaging™ BAJ360090B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transparent och utmärkt för frakt, förvaring och som provpåsar. Bryson Packaging™ Återförslutningsbara påsar är gjorda av polyeten.
  • Klar i färgen
  • Tät försegling säkerställd
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Kapacitet (metrisk) 1185 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Produkttyp Provpåse