Läs mer
Minigrip™ Återförslutningsbara skrivpåsar
Produktkod. 10001044
Change view
Bredd (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10001044 140 mm 140 mm Paket med 100
11326924 75 mm 85 mm Paket med 100
10205074 100 mm 140 mm Paket med 100
10366984 190 mm 190 mm Paket med 100
10634185 40 mm 65 mm Paket med 100
10758235 75 mm 190 mm Paket med 100
30057395 75 mm 190 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10001044 Leverantör Minigrip™ Leverantörsnummer BAJ340060B
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk påsen innehåll enkelt. Minigrip™ Återförslutningsbara skrivpåsar har tre vita staplar speciellt designade för att skriva på med bläckpenna eller markör.
  • Polyeten
  • Återförslutningsbar
  • Autoklaveringsbar
  • Tre skrivstaplar för märkning
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
Höjd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 140 mm