Läs mer
Minigrip™ Återförslutningsbara skrivpåsar
Produktkod. p-8000589
Bredd (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11326924
Brand: Minigrip™ BAJ340011X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk påsen innehåll enkelt. Minigrip™ Återförslutningsbara skrivpåsar har tre vita staplar speciellt designade för att skriva på med bläckpenna eller markör.
  • Polyeten
  • Återförslutningsbar
  • Autoklaveringsbar
  • Tre skrivstaplar för märkning
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 85 mm