Läs mer
Azpack™ Rörrengöringsborste
Produktkod. 11338083
Borstmaterial:
Extra absorberande fleece
Standard garnstam
Styvare standardtrådsgarn
Superborststam
Diameter (metrisk) borst:
3 mm
6 mm
Färg:
Vit/röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11338083
Brand: Azpack™ 11338083
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör rör med små hål, kranar och pipetter. Azpack™ Tube Cleaner Brush finns i en rad olika stilar för att möta en mängd olika rengöringsbehov.
  • För att öka diametern är det bara att dubbla och vrida
  • Längd: 10m
Specifikationer
Produkttyp Piprensare
Borstmaterial Extra absorberande fleece
Handtagsmaterial Flexi-stem Coil
Färg Vitt
Diameter (metrisk) borst 6 mm
Längd (engelska) 393,7 tum.
Längd (metrisk) 10 m