Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox N polypropen SPE-kolonn
Produktkod. 10236711 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
4 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
45 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10236711
Brand: Macherey-Nagel™ 730250
Bara null kvar
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 45 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 4 g
Partikelstorlek 60 till 150μ m
Sorbent Chromabond Alox N
Typ Extraktionskolonn i fast fas