Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 15 SiOH-kolonn
Produktkod. 15114202 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
116 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15114202 116 mm Paket med 20
1 options
Produktkod. 15114202 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732961
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Längd (metrisk) 116 mm
Typ Flash-kolumn
Diameter (metrisk) Yttre 12.4 mm
För användning med (utrustning) Biotage Isolera Systems