Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 330 SiOH-kolonn
Produktkod. 15157065 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15157065 270 mm Varje
1 options
Produktkod. 15157065 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732967
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 270 mm
Typ Flash-kolumn
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
För användning med (utrustning) Biotage Isolera Systems