Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 80 SiOH-kolonn
Produktkod. 15144202 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15144202 240 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 15144202 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732964
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Längd (metrisk) 240 mm
Typ Flash-kolumn
Diameter (metrisk) Yttre 30.8 mm
För användning med (utrustning) Biotage Isolera Systems