Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec polypropenkolonn
Produktkod. 10711591 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
10711591 500 mg 6 ml Paket med 30
10618061 200 mg 3 ml Paket med 50
10513861 500 mg 3 ml Paket med 50
10054280 1000 mg 6 ml Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10711591 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 730014
Specifikationer
Basmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Partikelstorlek 45μ m
Sorbent Chromabond C18 ec
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Ja
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Porstorlek 60μ m
Ytarea (metrisk) 500 m2 /g