Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
100 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Kolumntyp | SPE |
| Sängvikt | 100 mg |
| För användning med (applikation) | Solid Phase Extraction |
| Partikelstorlek | 80 μm |
| Sorbent | Chromabond Easy |
| Typ | Solid Phase Extraction Column |
| Porstorlek | 50 μm |
| Ytarea (metrisk) | 650 to 700 m2/g |