Läs mer
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH-patroner
Produktkod. 12853961 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Inkluderar:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Längd (metrisk):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
21,2 mm ID
30,8 mm ID
36,0 mm ID
60,0 mm ID
Max. Tryck:
12 bar
15 bar
21 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 15
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Max. Tryck Förpackningsstorlek
12853961 120 g SiOH 255 mm 36,0 mm ID 15 bar Paket med 10
11653109 25 g SiOH 165 mm 21,2 mm ID 21 bar Paket med 15
12768322 200 g SiOH 200 mm 60,0 mm ID 12 bar Paket med 6
12758322 80 g SiOH 240 mm 30,8 mm ID 15 bar Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12853961 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732805
I lager
Idealisk för Flash-separationer från 10mg upp till 300g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH-patroner är förpackade kolonner för direkt användning i Teledyne Isco™ system. Finns i en mängd olika storlekar –med 25 300 g SiOH-adsorbent.
För bekväm drift och pålitlig uppskalning kan dessa färdiga Flash-patroner användas med Isco Companion™ och annat Teledyne Isco CombiFlash™ system, eller som en fristående version för alla pump/detektorkombinationer (t.ex. från Biotage™ , Buchi)™
  • Ekonomiska, färdiga patroner ökar flexibiliteten och sparar tid och pengar
  • Ökar analytisk —säkerhet högtrycksstabilitet, utmärkt separationseffektivitet, god reproducerbarhet
  • Packad med 25g till 200g SiOH-adsorbent
  • Motsvarande TLC plattor: kiseldioxidskikt
  • Macherey-Nagel™ är ett av de ledande företagen inom kiseldioxid och TLC
Specifikationer
Längd (metrisk) 255 mm
Material Polypropen
Stil Luer lock honinlopp, luer hane utlopp
Typ Flash RS SiOH kolumn
Diameter (metrisk) Yttre 36,0 mm ID
Inkluderar 120 g SiOH
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (applikation) Flashkromatografi
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf
Max. Tryck 15 bar