Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Glas SPE Kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
2 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Specifikationer
Specifikationer
| Basmaterial | Magnesiumsilikat |
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kolumntyp | SPE |
| Sängvikt | 2 g |
| Partikelstorlek | 150 till 250μ m |
| Sorbent | Chromabond Florisil |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |