Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. 10895531 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
2 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
Produktkod. 10895531
Brand: Macherey-Nagel™ 730239
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Sängvikt 2 g
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Sorbent Chromabond Florisil
Typ Extraktionskolonn i fast fas