Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropen SPE Kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
2 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Sängvikt | 2 g |
| För användning med (applikation) | Fast fasextraktion |
| Sorbent | Chromabond Florisil |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |