Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glas Tom SPE kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolumntyp | Tömma |
| För användning med (applikation) | Fast fasextraktion |
| Typ | Töm Solid Phase Extraction Column |
| Inkluderar | Glasfiber frits , filterelement |