Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. 10256421 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
500 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 10256421
Brand: Macherey-Nagel™ 730117
Bara null kvar
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Partikelstorlek 50 till 100μ m
Sorbent Chromabond HR-P
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Ytarea (metrisk) 1200 m2 /g