Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. 10536871 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Sängvikt:
500 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
10536871 500 mg 6 ml Paket med 30
10256421 500 mg 3 ml Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536871 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 730111
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
Partikelstorlek 50 till 100μ m
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Ytarea (metrisk) 1200 m2 /g