Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. p-8012034 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Sängvikt:
500 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 10536871
Brand: Macherey-Nagel™ 730111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumntyp SPE
Sängvikt 500 mg
Partikelstorlek 50 till 100μ m
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Ytarea (metrisk) 1200 m2 /g