Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. p-8012036 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
Beskrivning:
Adsorbentvikt: 500mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 12411658
Brand: Macherey-Nagel™ 730937
Bara null kvar
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Kolumntyp SPE
Beskrivning Adsorbentvikt: 500mg
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Partikelstorlek 85μ m
Sorbent Chromabond HR-X
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Partikelform Sfärisk
Porstorlek 55 till 60μ m
Ytarea (metrisk) 1000 m2 /g