Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropen SPE Kolumn
Produktkod. 12767720 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
Porstorlek:
50 till 60μ m
55 till 60Å
Beskrivning:
Adsorbentvikt: 100mg
Adsorbentvikt: 150mg
Adsorbentvikt: 200mg
Adsorbentvikt: 30mg
Adsorbentvikt: 500mg
Adsorbentvikt: 60mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 12767720
Brand: Macherey-Nagel™ 730731
Bara null kvar
Specifikationer
Basmaterial Sfärisk PS/DVB-sampolymer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 mL
Kolumntyp SPE
Beskrivning Adsorbentvikt: 30mg
Partikelstorlek 85μ m
Sorbent Chromabond HR-XCW
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Porstorlek 50 till 60μ m
Ytarea (metrisk) 850 m2 /g