Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropen SPE Kolumn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Porstorlek:
50 till 60μ m
55 till 60Å
Beskrivning:
Adsorbentvikt: 100mg
Adsorbentvikt: 150mg
Adsorbentvikt: 200mg
Adsorbentvikt: 30mg
Adsorbentvikt: 500mg
Adsorbentvikt: 60mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Specifikationer
Specifikationer
| Basmaterial | Sfärisk PS/DVB-sampolymer |
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolumntyp | SPE |
| Beskrivning | Adsorbentvikt: 60mg |
| Partikelstorlek | 85μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-XCW |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Porstorlek | 55 till 60Å |
| Ytarea (metrisk) | 850 m2 /g |