Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Flash DL-kassett av polyeten
Produktkod. 15333491 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
171 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15333491 171 mm Paket med 20
1 options
Produktkod. 15333491 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00 SEK
    3131.39 SEK / Paket med 20
    Save 363.61 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Längd (metrisk) 171 mm
Material Polyeten
Typ Flash DL-kassett
Diameter (metrisk) Yttre 26.4 mm