Läs mer
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomma kolumner för SPE
Produktkod. 12776731 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kolumnkapacitet (metrisk):
6 ml
70 ml
Beskrivning:
20-pack
30-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
12776731 70 ml 20-pack Varje
12762213 6 ml 30-pack Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12776731 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 730158
I lager
Förbered SPE-prover (solid-phase extraction) med en rad tomma kolumner. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomma kolumner för SPE är tomma polypropenkolonner med polyeten frits . Finns i en mängd olika storlekar.
  • Tillbehör för SPE (solid-phase extraction)
  • För individuell packning av SPE-kolonner med CHROMABOND™ adsorbenter
  • Ett filterelement är redan infogat i kolumnen
  • Polypropenkolonner med polyeten frits i volymer om 1 ml 70 –ml
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 70 ml
Kolumntyp Tömma
Beskrivning 20-pack
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
För användning med (utrustning) CHROMABOND Adsorbenter
Typ Polypropen SPE Kolumn
Inkluderar Polyeten frits , filterelement