Läs mer
ChromaCare™ LC-MS vattensköljning, probtvätt 1, Thermo Scientific™
Produktkod. 15842544 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15842544 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 15842544 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001252500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färdig att använda blandning av vatten och 2 % acetonitril (v/v) fungerar som en vattenhaltig tvättlösning för att rengöra provsonder och nålar på LC-instrument.
  • Lämplig för rengöring av provberedningsnål och dräneringsledningar på LC-instrument efter provtagning
  • Spara tid genom att använda en blandning från hyllan— förberedd för bekvämlighet
  • Hjälper till att bibehålla rena provlinjer och minska provöverföringen
  • Förpackad i 2,5L bärnstensfärgad glasflaska
  • Kompletterande till T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 75-05-8
Procent renhet 1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Water with 2% Acetonitrile
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska