Läs mer
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
- Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
- Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
- A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
- Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Calcium (Ca): ≤ 20 ppb Sodium (Na): ≤ 50 ppb |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| CAS | 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5, null |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 2,5 l |
| Procent renhet | 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) |
| Kvalitet | LC-MS |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.