Läs mer
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
Produktkod. p-8481023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackning:
Borosilikatglasflaska
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 15893187
Brand: Thermo Scientific T111101000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution is designed to prepare LC/MS instruments for start-up. By reducing background noise, this solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines. ∣ CAS: 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
  • Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
  • Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
  • Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
  • A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
  • Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning LC-MS Instrument Flush Solution
Förpackning Borosilikatglasflaska
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 1 l
Procent renhet 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Kvalitet LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetonitrile, Methanol, isopropanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.