Läs mer
ChromaCare™ LC-MS Organic Skölj, Probe Wash 2, Thermo Scientific™
Produktkod. 15852544 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15852544 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 15852544 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001262500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färdiggjord och färdig att använda vatten-acetonitrilblandning (60:40) med 0,1 % myrsyra fungerar som en tvättlösning för att rengöra prov- och vätskekromatografiinjektionssonder. Används vanligtvis som en rengöringslösning för automatisk provtagning i LC-MS.
  • Lämplig som rengöringslösning för att rengöra injektionsnål på LC-instrument
  • Spara tid genom att använda en blandning från hyllan - färdiggjord för bekvämlighet
  • Hjälper till att bibehålla rena provlinjer och minska provöverföringen
  • Används vanligtvis som rengöringslösning för automatisk provtagning i LC-MS
  • Förpackad i 2,5L bärnstensfärgad glasflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Water with 40% Acetonitrile and 0.1% Formic Acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska