Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Description
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskförslutningar erbjuds med ett urval av fodermaterial och färger.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 13 mm skruvlock förmonterad typ 8 gummi/PTFE-foder för 3,5-HRSV |
| Material (liner) | Gummi/PTFE |
| Färg | Svart |
| Material | Gummi |
| Produktlinje | Chromacol |
| För användning med (utrustning) | Skruva gängflaskor |