Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Produktkod. p-4526255
Färg:
Grön
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10004012
Brand: Thermo Scientific™ 13SC8RT1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskförslutningar erbjuds med ett urval av fodermaterial och färger.
Thermo Scientific™ Chromacol Flaskförslutningar erbjuds med ett urval av fodermaterial och färger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13 mm skruvlock förmonterad typ 8 gummi/PTFE-foder för 3,5-HRSV
Material (liner) Gummi/PTFE
Färg Svart
Material Gummi
Produktlinje Chromacol
För användning med (utrustning) Skruva gängflaskor