Läs mer
Chromacol 24mm Seals for Vial Closures
Beskrivning
Thermo Scientific™ Chromacol 24mm Seals are for use with EPA sampling vials.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EPA Septa Silicone/PTFE, 24mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 24 mm |
| Material | PTFE, Silicone |
| Produktlinje | Chromacol |
| Stängningsstorlek | 24 mm |